Key Documents
COM448612134
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-4-fluoro-5-methyl-1,3-dinitrobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.02
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-5-methyl-1,3-dinitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2O4/c1-3-2-4(10(12)13)5(8)7(6(3)9)11(14)15/h2H,1H3
Clé InChI
UYJGWOYVKZSFOC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2871
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2871