Principaux documents
COM448612131
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopentyl-5-fluoro-2-nitroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.23
Numéro MDL:
Iupac Name
N-cyclopentyl-5-fluoro-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C11H13FN2O2/c12-8-5-6-11(14(15)16)10(7-8)13-9-3-1-2-4-9/h5-7,9,13H,1-4H2
Clé InChI
UIVSDNDIJOYWAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2865
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2865