Principaux documents
COM448611757
Combi-Blocks, Inc.
3-Ethoxy-2-fluoro-6-nitroanisole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-ethoxy-2-fluoro-3-methoxy-4-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C9H10FNO4/c1-3-15-7-5-4-6(11(12)13)9(14-2)8(7)10/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
YCZOCLPRDIJFAL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1381
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1381