Principaux documents
COM448611733
Combi-Blocks, Inc.
2,4-Dichloro-5-methoxy-N-methylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,4-dichloro-5-methoxy-N-methylaniline
Inchi Code
1S/C8H9Cl2NO/c1-11-7-4-8(12-2)6(10)3-5(7)9/h3-4,11H,1-2H3
Clé InChI
PGNRGQDKBKNBJE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1350
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1350