Documents
COM448611088
Combi-Blocks, Inc.
1-(4-methoxyphenyl)cyclopropan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)cyclopropylamine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)10(11)6-7-10/h2-5H,6-7,11H2,1H3
Clé InChI
ANCAJMAPVNINSB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-1641
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-1641