Principaux documents
CIAH99A6DCC6
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 7-amino-1-azaspiro[4.4]nonane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 7-amino-1-azaspiro[4.4]nonane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-4-6-13(15)7-5-10(14)9-13/h10H,4-9,14H2,1-3H3
Clé InChI
ZVJHYQSIDJVEIE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1823269-45-9.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0120668.pdf