Principaux documents
CIAH999A8801
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Benzyl (S)-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.3
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl (3S)-3-(hydroxymethyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H18N2O3/c16-9-12-8-15(7-6-14-12)13(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14,16H,6-10H2/t12-/m0/s1
Clé InChI
WYLJXEXNZWQHBJ-LBPRGKRZSA-N
Température de stockage
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Viscous Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/930837-02-8.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0146557.pdf