Principaux documents
CIAH999A8198
ChemScene LLC (Preferred Partner)
trans-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
266.8+-33.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
(1R,2R)-2-(ethoxycarbonyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O4/c1-2-11-7(10)5-3-4(5)6(8)9/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
Clé InChI
BRVQFDJETHFEQY-RFZPGFLSSA-N
Température de stockage
Store at room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/31420-66-3.html
Boiling point
266.8+-33.0 C at 760 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0100043.pdf