Principaux documents
CIAH998D7FB8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Bromo-4-formylbenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.03
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
pb
348.5C at 760 mmHg
Iupac Name
2-bromo-4-formylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4BrNO/c9-8-3-6(5-11)1-2-7(8)4-10/h1-3,5H
Clé InChI
UTYYRLJAFLKUTL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/89891-70-3.html
Boiling point
348.5C at 760 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0060340.pdf