Principaux documents
CIAH996D378C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(4-Aminophenyl)cyclopropane-1-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
351.2+-35.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
1-(4-aminophenyl)cyclopropanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-7-10(5-6-10)8-1-3-9(12)4-2-8/h1-4H,5-6,12H2
Clé InChI
JTMAWZMLYUMWKL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/108858-86-2.html
Boiling point
351.2+-35.0 C at 760 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0440937.pdf