Principaux documents
CIAH996D34C9
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(2-Methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-13-10-5-3-2-4-9(10)11(8-12)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
Clé InChI
VUEKQWHCWVLVDY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/74204-96-9.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0088417.pdf