Key Documents
CIAH99179B2D
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Ethoxy-5-fluoroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethoxy-5-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-2-11-8-4-3-6(9)5-7(8)10/h3-5H,2,10H2,1H3
Clé InChI
BVOCAMLPFHWHEV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, protect from light
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/946774-81-8.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0070171.pdf