Key Documents
CIAH98DE3750
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.32
Numéro MDL:
Iupac Name
5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H20O2/c1-14(2)7-8-15(3,4)12-9-10(13(16)17)5-6-11(12)14/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3,(H,16,17)
Clé InChI
KSEZYZSBKCPEKP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/103031-30-7.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0207179.pdf