Principaux documents
CIAH98D1F873
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 4-(2-aminophenyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.38
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
391 C at 760 mmHg
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-aminophenyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-10-8-12(9-11-18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,12H,8-11,17H2,1-3H3
Clé InChI
BSLRAYZVIBFRQQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/199105-03-8.html
Boiling point
391 C at 760 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0216112.pdf