Principaux documents
CIAH98D1F152
ChemScene LLC (Preferred Partner)
DMT-OMe-rC(Ac)
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
601.66
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(1-((2R,5R)-5-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-hydroxy-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C33H35N3O8/c1-21(37)34-28-18-19-36(32(39)35-28)31-30(42-4)29(38)27(44-31)20-43-33(22-8-6-5-7-9-22,23-10-14-25(40-2)15-11-23)24-12-16-26(41-3)17-13-24/h5-19,27,29-31,38H,20H2,1-4H3,(H,34,35,37,39)/t27-,29?,30?,31-/m1/s1
Clé InChI
FINUHOJILDNELQ-DYOYSORISA-N
Température de stockage
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/199593-08-3.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0172019.pdf