Principaux documents
CIAH98D1E2DD
ChemScene LLC (Preferred Partner)
7-Deaza-2'-deoxy-7-iodoadenosine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.15
Numéro MDL:
Point d'ébullition
657.4+-55.0 C at 760 mmHg
Pf
>206 C
Densité
2.35g/cm3
Iupac Name
(2R,5R)-5-(4-amino-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C11H13IN4O3/c12-5-2-16(8-1-6(18)7(3-17)19-8)11-9(5)10(13)14-4-15-11/h2,4,6-8,17-18H,1,3H2,(H2,13,14,15)/t6?,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
LIIIRHQRQZIIRT-SPDVFEMOSA-N
Température de stockage
4C
Salt Data
Free Base
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/166247-63-8.html
Boiling point
657.4+-55.0 C at 760 mmHg
Melting Point
>206 C
Densité
2.35g/cm3
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0100779.pdf