Principaux documents
CIAH98850237
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Benzyl (2-(4-fluorophenyl)propan-2-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.33
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl 1-(4-fluorophenyl)-1-methylethylcarbamate
Inchi Code
1S/C17H18FNO2/c1-17(2,14-8-10-15(18)11-9-14)19-16(20)21-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-11H,12H2,1-2H3,(H,19,20)
Clé InChI
ADSNFANCPXTXQJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1403483-60-2.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0527483.pdf