Principaux documents
CIAH988500C3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.3
Numéro MDL:
Point d'ébullition
278.3+-25.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
N,N-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
Inchi Code
1S/C10H23NO4/c1-12-7-9-14-5-3-11-4-6-15-10-8-13-2/h11H,3-10H2,1-2H3
Clé InChI
FFCWGAORQXNZCL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/5732-47-8.html
Boiling point
278.3+-25.0 C at 760 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0433236.pdf