Principaux documents
CIAH987F4A15
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.6
Numéro MDL:
pb
298.1+-40.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
4-chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H7ClN2/c8-7-5-1-3-9-6(5)2-4-10-7/h2,4,9H,1,3H2
Clé InChI
HGYZMIFKJIVTLJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/494767-29-2.html
Boiling point
298.1+-40.0 C at 760 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-D0299.pdf