Principaux documents
CIAH987F42D3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Benzyl (2,2-dimethoxyethyl)(methyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.3
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
344.4+-42.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
benzyl (2,2-dimethoxyethyl)(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H19NO4/c1-14(9-12(16-2)17-3)13(15)18-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3
Clé InChI
HEBMMQSGJYUMAK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1355573-66-8.html
Boiling point
344.4+-42.0 C at 760 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0369811.pdf