Principaux documents
CIAH987F414A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Cyclooct-4-en-1-ylmethanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(Z)-cyclooct-4-en-1-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c10-8-9-6-4-2-1-3-5-7-9;/h1-2,9H,3-8,10H2;1H/b2-1-;
Clé InChI
XHNMFGDMTSOSRM-ODZAUARKSA-N
Température de stockage
4C
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/2138816-85-8.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0310800.pdf