Principaux documents
CIAH987F4036
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Ethoxy-n-methylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethoxy-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-3-13-9-7-5-4-6-8(9)10(12)11-2/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
LKMUDFIWFHZKIQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/21276-34-6.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0253604.pdf