Principaux documents
CIAH987F34D4
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 5-methylfuran-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
69-71 C at 6 mmHg
Iupac Name
ethyl 5-methyl-3-furoate
Inchi Code
1S/C8H10O3/c1-3-10-8(9)7-4-6(2)11-5-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
HZVHSZJXVCZRTP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/26501-83-7.html
Boiling point
69-71 C at 6 mmHg
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0158923.pdf