Principaux documents
CIAH987F1FBA
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Phenylhydantoin
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
182 C
Iupac Name
5-phenyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c12-8-7(10-9(13)11-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,12H,(H2,10,11,13)
Clé InChI
ADOMAKAQJWEGKL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/89-24-7.html
Melting Point
182 C
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0099333.pdf