Principaux documents
CIAH987F1210
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenylamine
Inchi Code
1S/C10H12BrN/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1,4-5,10H,2-3,6,12H2
Clé InChI
ZJHZHNDFXRZWHW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/405142-63-4.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0041925.pdf