Principaux documents
CIAH987EF715
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 5-methyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
312.5+-25.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
ethyl 5-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-3-11-6(10)5-7-4(2)8-9-5/h3H2,1-2H3,(H,7,8,9)
Clé InChI
TXHKICGVVGEHBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/40253-47-2.html
Boiling point
312.5+-25.0 C at 760 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W009072.pdf