Principaux documents
CIAH987EDCE4
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl (2-methyloxazol-4-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 2-methyl-1,3-oxazol-4-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H14N2O3/c1-6-10-7(5-13-6)11-8(12)14-9(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,11,12)
Clé InChI
VHCBSNJAXKWWRN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1240621-19-5.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0343567.pdf