Principaux documents
CIAH987EDC4F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Amino-2-cyclopentylacetonitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
amino(cyclopentyl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2.ClH/c8-5-7(9)6-3-1-2-4-6;/h6-7H,1-4,9H2;1H
Clé InChI
LCKAQWQCIZTPDC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1384429-97-3.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0213610.pdf