Principaux documents
CIAH987ED8E8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Chloro-5-fluoropyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.52
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-5-fluoropyrazine
Inchi Code
1S/C4H2ClFN2/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H
Clé InChI
GQXQZXMCYFHHOO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/959019-05-7.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0159646.pdf