Principaux documents
CIAH987ED568
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 4-(4-formylbenzyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.39
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
57 C
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-formylbenzyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H24N2O3/c1-17(2,3)22-16(21)19-10-8-18(9-11-19)12-14-4-6-15(13-20)7-5-14/h4-7,13H,8-12H2,1-3H3
Clé InChI
UMXKYTSTYWRBBK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/844891-09-4.html
Melting Point
57 C
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0141327.pdf