Principaux documents
CIAH987ED223
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.13
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H5F4NO2/c1-15-7(14)4-2-5(9)6(13-3-4)8(10,11)12/h2-3H,1H3
Clé InChI
XVMWJNLIVAVWME-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/1804053-00-6.html