Principaux documents
CIAH987ED107
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Fluoro-2,4-dimethoxypyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.13
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2,4-dimethoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7FN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
UVMHPMWNQRWMCB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/4330-22-7.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0127701.pdf