Principaux documents
CIAH987ED104
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Amino-1-methyl-1,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.18
Numéro MDL:
Iupac Name
5-amino-1-methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c1-11-7-3-2-5(9)4-6(7)10-8(11)12/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,12)
Clé InChI
MHEBKJBEJUTXJQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/54732-89-7.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0127689.pdf