Principaux documents
CIAH987EC432
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1,2-Dideoxy-D-ribofuranose
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
105-105 C at 0.02 mmHg
Iupac Name
1,4-anhydro-2-deoxy-D-erythro-pentitol
Inchi Code
1S/C5H10O3/c6-3-5-4(7)1-2-8-5/h4-7H,1-3H2/t4-,5+/m0/s1
Clé InChI
NSMOSDAEGJTOIQ-CRCLSJGQSA-N
Température de stockage
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/91547-59-0.html
Boiling point
105-105 C at 0.02 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0089202.pdf