Principaux documents
CIAH987EB998
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Hydrazinyl-6-(methylthio)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.21
Numéro MDL:
Iupac Name
4-hydrazino-6-(methylsulfanyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H8N4S/c1-10-5-2-4(9-6)7-3-8-5/h2-3H,6H2,1H3,(H,7,8,9)
Clé InChI
RVJXEDCPFDONLT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C, stored under nitrogen
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/99469-77-9.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0045658.pdf