Principaux documents
C12H97F11875
Chemcia Scientific, LLC
2-Amino-4-chloro-5-methyl-phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-amino-4-chloro-5-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-4-2-7(10)6(9)3-5(4)8/h2-3,10H,9H2,1H3
Clé InChI
QDGJHZNOQSIFAT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5010
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5010