Key Documents
C12H95E92575
Chemcia Scientific, LLC
4-Chloro-6,7-dimethoxy-cinnoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.65
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-6,7-dimethoxycinnoline
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O2/c1-14-9-3-6-7(11)5-12-13-8(6)4-10(9)15-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
JVGQUQXHEOMDOS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Grey Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9487
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9487