Principaux documents
C12H774CD835
Chemcia Scientific, LLC
7-Bromo-8-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.08
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-bromo-8-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c1-5-6(9)4-11-8-7(5)10-2-3-12-8/h4,10H,2-3H2,1H3
Clé InChI
ZHHLHPRVXSRETL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=13968
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=13968