Principaux documents
C12H316CF5C3
Chemcia Scientific, LLC
(5-Bromo-1-methyl-1H-indazol-3-yl)-methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.09
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-bromo-1-methyl-1H-indazol-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H9BrN2O/c1-12-9-3-2-6(10)4-7(9)8(5-13)11-12/h2-4,13H,5H2,1H3
Clé InChI
BWCRLZJRMDWWQG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11930
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11930