Principaux documents
C12H316CF274
Chemcia Scientific, LLC
3-Chloro-2-methoxymethoxy-benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.62
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-(methoxymethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8ClNO2/c1-12-6-13-9-7(5-11)3-2-4-8(9)10/h2-4H,6H2,1H3
Clé InChI
OSOCTYCXXJECRW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7671
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7671