Principaux documents
C12H316CF138
Chemcia Scientific, LLC
4-Chloro-5-iodo-2-methyl-benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.49
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-iodo-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClIO2/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
JFISQRPYNOQTAD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6755
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6755