Principaux documents
C12H316CF0DB
Chemcia Scientific, LLC
2-Amino-5-iodo-4-methyl-benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.06
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-5-iodo-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8INO2/c1-4-2-7(10)5(8(11)12)3-6(4)9/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
YKMLNUQPPGDJJJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6600
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6600