Principaux documents
C12H316CEC1E
Chemcia Scientific, LLC
5-Fluoro-2-iodo-thiazolo[5,4-b]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.06
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-iodothiazolo[5,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C6H2FIN2S/c7-4-2-1-3-5(10-4)11-6(8)9-3/h1-2H
Clé InChI
KBIWOHIVHHIAIT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3780
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3780