Principaux documents
C12H316CEB7C
Chemcia Scientific, LLC
3-Bromo-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 3-bromo-2H-indazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)5-2-3-6-7(4-5)11-12-8(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
NXMJEXMODINMIJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3469
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3469