Principaux documents
C12H316CEB2C
Chemcia Scientific, LLC
2,4,5,6-Tetrahydro-cyclopentapyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c10-7(11)6-4-2-1-3-5(4)8-9-6/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
FCYBBDFUBSEGMX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3374
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3374