Key Documents
C12H316CE98A
Chemcia Scientific, LLC
5-Bromo-3-iodo-imidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.93
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrIN2/c8-5-2-1-3-7-10-4-6(9)11(5)7/h1-4H
Clé InChI
HFOYQYSQYCGGBV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2445
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2445