Principaux documents
C12H316CE970
Chemcia Scientific, LLC
8-Iodo-imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.51
Numéro MDL:
Iupac Name
8-iodoimidazo[1,2-a]pyridin-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6IN3.ClH/c8-6-3-5(9)4-11-2-1-10-7(6)11;/h1-4H,9H2;1H
Clé InChI
DDMCPNUCPRECPH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5
Salt Data
HCl
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Grey Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2381
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2381