Key Documents
C12H316CE759
Chemcia Scientific, LLC
2-(4-Benzyloxy-phenyl)-propionitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.3
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[4-(benzyloxy)phenyl]propanenitrile
Inchi Code
1S/C16H15NO/c1-13(11-17)15-7-9-16(10-8-15)18-12-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,13H,12H2,1H3
Clé InChI
KQGDCSYLYCAHNL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2179
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2179