Principaux documents
C12H316CE698
Chemcia Scientific, LLC
1-(2-Amino-5-iodo-phenyl)-ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.06
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-amino-5-iodophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H8INO/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,10H2,1H3
Clé InChI
FNYHFPVUSXTSPZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1913
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1913