Principaux documents
C12H316CE3A2
Chemcia Scientific, LLC
3-Bromo-2-dichloromethyl-5-methyl-imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.44
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-2-(dichloromethyl)-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H7BrCl2N2.ClH/c1-5-3-2-4-6-13-7(9(11)12)8(10)14(5)6;/h2-4,9H,1H3;1H
Clé InChI
KMMBRJJWUVGJGY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Pale Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=527
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=527